Wichtige Dokumente
SML1078
4-Bromo-Resveratrol
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
5-[(1E)-2-(4-Bromophenyl)ethenyl]-1,3-benzenediol
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
protect from light
Farbe
, white to yellow to brown
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC1=CC(/C=C/C2=CC=C(Br)C=C2)=CC(O)=C1
InChI
1S/C14H11BrO2/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,16-17H/b2-1+
InChIKey
NCJVLKFAQIWASE-OWOJBTEDSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.