Direkt zum Inhalt
SML0789
GI254023X
≥98% (HPLC), powder, ADAM10 metalloproteinase inhibitor
Synonym(e):
(2R)-N-[(1S)-2,2-Dimethyl-1-[(methylamino)carbonyl]-propyl]-2-[(1S)-1-[formyl(hydroxy)amino]ethyl]-5-phenylpentanamid, GI4023
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H33N3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
391.50
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
GI254023X, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ON(C=O)[C@@H](C)[C@@H](CCCC1=CC=CC=C1)C(N[C@@H](C(C)(C)C)C(NC)=O)=O
InChI
1S/C21H33N3O4/c1-15(24(28)14-25)17(13-9-12-16-10-7-6-8-11-16)19(26)23-18(20(27)22-5)21(2,3)4/h6-8,10-11,14-15,17-18,28H,9,12-13H2,1-5H3,(H,22,27)(H,23,26)/t15-,17+,18+/m0/s1
InChI key
GHVMTHKJUAOZJP-CGTJXYLNSA-N
Application
GI254023X wird zur Hemmung von ADAM10 (ADAM Metallopeptidase-Domäne 10) eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
GI254023X ist ein wirksamer und selektiver Metalloproteinasehemmer von ADAM10 und zeigt eine 100-fache Selektivität für die α-Sekretase ADAM10 im Vergleich zu ADAM17 (TACE). In einer Studie unter Verwendung der rekombinanten TACE- und ADAM10-Ektodomäne wies GI254023X für ADAM10 einen IC50 von 5,3 nM gegenüber 541 nM für TACE auf.
GI254023X ist ein wirksamer und selektiver Metalloproteinasehemmer von ADAM10.
GI254023X blockiert die Aktivität von ADAM10 (ADAM Metallopeptidase-Domäne 10) und verringert die Humanleukozytenantigen(HLA)-vermittelte Zytotoxizität und Spaltung von extrazellulärem E-Cadherin in Epithel- und Endothelzellen.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)