SML0826
FH1
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
BRD-K4477, N,N′-(Methylenedi-4,1-phenylene)bis-acetamide, N,N′-(Methylenedi-4,1-phenylene)diacetamide, NSC 12407
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C17H18N2O2/c1-12(20)18-16-7-3-14(4-8-16)11-15-5-9-17(10-6-15)19-13(2)21/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,18,20)(H,19,21)
InChIKey
OEXMNSOPAKOPEF-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable