SML0596
Strontium ranelate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-[N,N-Di(carboxymethyl)amino]-3-cyano-4-carboxymethylthiophene-5-carboxylic acid strontium salt, 5-[Bis(carboxymethyl)amino]-2-carboxy-4-cyano-3-thiopheneacetic acid, strontium salt, Distrontium renelate, Ranelic acid strontium salt
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C12H10N2O8S.2Sr/c13-2-6-5(1-7(15)16)10(12(21)22)23-11(6)14(3-8(17)18)4-9(19)20;;/h1,3-4H2,(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22);;/q;2*+2/p-4
InChIKey
XXUZFRDUEGQHOV-UHFFFAOYSA-J
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable