Wichtige Dokumente
122130
3,5-Dibrom-salicylaldehyd
98%
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
82-83.5 °C (lit.)
Löslichkeit
methanol: soluble 25 mg/mL, clear, yellow to brown
Funktionelle Gruppe
aldehyde
bromo
SMILES String
Oc1c(Br)cc(Br)cc1C=O
InChI
1S/C7H4Br2O2/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(9)2-5/h1-3,11H
InChIKey
JHZOXYGFQMROFJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?