SML0463
BPD
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-4-phenyl-2,5-Furandione
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C1OC(=O)C(c2ccc3OCOc3c2)=C1c4ccccc4
InChI
1S/C17H10O5/c18-16-14(10-4-2-1-3-5-10)15(17(19)22-16)11-6-7-12-13(8-11)21-9-20-12/h1-8H,9H2
InChIKey
IMHGOAWBSJVILI-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable