Wichtige Dokumente
SML0314
CGP77675
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-(2-{4-[4-Amino-5-(3-methoxyphenyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl]phenyl}ethyl)piperidin-4-ol, 1-(4-(4-Amino-5-(3-methoxyphenyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl)phenethyl)piperidin-4-ol, CGP 77675, CGP-77675
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: >10 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1cccc(c1)-c2cn(-c3ccc(CCN4CCC(O)CC4)cc3)c5ncnc(N)c25
InChI
1S/C26H29N5O2/c1-33-22-4-2-3-19(15-22)23-16-31(26-24(23)25(27)28-17-29-26)20-7-5-18(6-8-20)9-12-30-13-10-21(32)11-14-30/h2-8,15-17,21,32H,9-14H2,1H3,(H2,27,28,29)
InChIKey
WUPXZZWTHIZICK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Src is the original member of a group of non-receptor protein-tyrosine kinases termed the Src family kinases (SFKs). Learn about the SFKs that, in humans, consist of eight members, a small group of atypical members, and two related kinases.
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology