SML0311
N,N-Dimethylsphingosine
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N,N-Dimethylsphingosine, (2S,3R,4E)-2-(Dimethylamino)-4-octadecene-1,3-diol, D-Erythro-N,N-Dimethylsphingosine, DMS, Dimethylsphingosine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
film
Farbe
colorless
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@@](N(C)C)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H41NO2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(23)19(18-22)21(2)3/h16-17,19-20,22-23H,4-15,18H2,1-3H3/b17-16+/t19-,20+/m0/s1
InChIKey
YRXOQXUDKDCXME-YIVRLKKSSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Artikel
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology