SML0228
Rc-Ome
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(2E)-3-(2-hydroxy-5-methoxyphenyl)-1-(4-methoxyphenyl)-2-Propen-1-one, trans-6,4′-dimethoxyretrochalcone
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
, light to dark yellow
Löslichkeit
DMSO: ≥10 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Artikel
We offer many products related to GABAA receptors for your research needs.