Merck
SML0144
Sigma-Aldrich
2002-H20
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-amino-N-[3-(2-benzoxazolyl)-4-hydroxyphenyl]-benzamide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H15N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
345.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to tan
Löslichkeit
DMSO: ≥15 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Nc1ccc(cc1)C(=O)Nc2ccc(O)c(c2)-c3nc4ccccc4o3
InChI
1S/C20H15N3O3/c21-13-7-5-12(6-8-13)19(25)22-14-9-10-17(24)15(11-14)20-23-16-3-1-2-4-18(16)26-20/h1-11,24H,21H2,(H,22,25)
InChIKey
NVVIQGMTHCUMFT-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
2002-H20 is an Alheimer′s Aβ peptide binder. It inhibits Aβ-induced death of PC12 cells, reducing the amount of toxic oligomer by enhancing fibril formation.
Alheimer′s Aβ peptide binder
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)