SML0060
NB001
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
5-[[2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)ethyl]amino]-1-pentanol; HTS 09836
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to tan
Löslichkeit
H2O: ≥24 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Nc1ncnc2n(CCNCCCCCO)cnc12
InChI
1S/C12H20N6O/c13-11-10-12(16-8-15-11)18(9-17-10)6-5-14-4-2-1-3-7-19/h8-9,14,19H,1-7H2,(H2,13,15,16)
InChIKey
CVPTTZZCRDVGSU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Artikel
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.