SML0047
MoTP
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
33N14, 4-(4-Morpholinobutylthio)phenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to tan
Löslichkeit
DMSO: ≥80 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Oc1ccc(SCCCCN2CCOCC2)cc1
InChI
1S/C14H21NO2S/c16-13-3-5-14(6-4-13)18-12-2-1-7-15-8-10-17-11-9-15/h3-6,16H,1-2,7-12H2
InChIKey
YHKNLUTUXZDOQI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable