Merck
SMB01051
Sigma-Aldrich
Methyl jasminoside
≥90% (LC/MS-ELSD)
Größe auswählen
1 MG
CHF 176.00
CHF 176.00
Voraussichtliches Versanddatum11. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 176.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H32O13
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
564.54
UNSPSC-Code:
12352205
NACRES:
NA.25
CHF 176.00
Voraussichtliches Versanddatum11. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
plant
Assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Mol-Gew.
564.54
Löslichkeit
water: soluble
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2OC=C([C@H](\C\2=C/COC(=O)\C=C/c3ccccc3)CC(=O)OC)C(=O)OC
InChI
1S/C27H32O13/c1-35-21(30)12-17-16(10-11-37-20(29)9-8-15-6-4-3-5-7-15)26(38-14-18(17)25(34)36-2)40-27-24(33)23(32)22(31)19(13-28)39-27/h3-10,14,17,19,22-24,26-28,31-33H,11-13H2,1-2H3/b9-8-,16-10+/t17-,19+,22+,23-,24+,26-,27-/m0/s1
InChIKey
QBKMGAJNGCTGFA-OYDMIUNFSA-N
Allgemeine Beschreibung
Methyl jasminoside is a secoiridoid glucoside commonly found in plants from Oleaceace family (Jasminum amplexicaule and Jasminum odoratissimum).
Anwendung
It is a natural product derived from plant source that finds application in compound screening libraries, metabolomics, phytochemical and biochemical research.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • High quality compound suitable for multiple research applications
  • Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Sonstige Hinweise
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)