Merck
SMB00242
Sigma-Aldrich
23-Hydroxytormentic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
Größe auswählen
1 MG
CHF 397.00
CHF 397.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 397.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C30H48O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
504.70
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352205
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
CHF 397.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)C[C@@H](O)[C@H](O)[C@@](C)(CO)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2[C@]1(C)O)C(O)=O
InChI
1S/C30H48O6/c1-17-9-12-30(24(34)35)14-13-27(4)18(22(30)29(17,6)36)7-8-21-25(2)15-19(32)23(33)26(3,16-31)20(25)10-11-28(21,27)5/h7,17,19-23,31-33,36H,8-16H2,1-6H3,(H,34,35)/t17-,19-,20-,21-,22-,23+,25+,26+,27-,28-,29-,30+/m1/s1
InChIKey
YCOKATFNRPZIIU-NIZSJLHKSA-N
Allgemeine Beschreibung
Natural product derived from plant source.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)