Merck
PHL85836
Tormentinsäure
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
2α,19α-Dihydroxyursolsäure, Tormentsäure
Größe auswählen
10 MG
CHF 625.00
CHF 625.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 625.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C30H48O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
488.70
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.24
CHF 625.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
O[C@H]1[C@H](O)C(C)(C)[C@@](CC[C@]2(C)[C@]3([H])CC=C4[C@@]2(C)CC[C@]5(C(O)=O)[C@@]4([H])[C@](C)(O)[C@H](C)CC5)([H])[C@]3(C)C1
InChI
1S/C30H48O5/c1-17-10-13-30(24(33)34)15-14-27(5)18(22(30)29(17,7)35)8-9-21-26(4)16-19(31)23(32)25(2,3)20(26)11-12-28(21,27)6/h8,17,19-23,31-32,35H,9-16H2,1-7H3,(H,33,34)/t17-,19-,20+,21-,22-,23+,26+,27-,28-,29-,30+/m1/s1
InChIKey
OXVUXGFZHDKYLS-BLIWDXROSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Sonstige Hinweise
This compound is commonly found in plants of the genus: salvia
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)