SIAL0828
Sigma® centrifuge tubes
capacity 50 mL, pack of 20 × 25 ea racked, sterile
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene
Beschreibung
marking spot
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
RCF 17000 × g
disposable
graduated
graduations 5 ‑ 50 mL (graduation interval: 2.5mL)
Verpackung
pack of 20 × 25 ea racked
AD × L
29.1 mm × 114.4 mm
Kapazität
50 mL
Farbe
natural
Allgemeine Beschreibung
- Sterile, certified nonpyrogenic and DNase-/RNase-free
- Black printed graduations and a large white marking spot
- Maximum RCF for PET tubes is 3,600xg
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
3D Spheroid BME Cell Invasion Assay utilizes specialized plates and ECM for cell aggregation and spheroid formation in vitro.
3-D Culture Matrix™ Collagen I facilitates cellular growth and differentiation in vitro, offering versatile applications in biomedical research.