Merck
Z530212
Sigma-Aldrich
Aldrich® AtmosBag
Aldrich® AtmosBag
two-hand, non-sterile, size M, closure type, Zipper-lock
Synonym(e):
AtmosBag
Größe auswählen
1 EA
CHF 124.00
CHF 124.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 124.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103406
NACRES:
NB.35
CHF 124.00
Check Cart for Availability
Größe
M
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Zipper-lock
B × L × H
39 in. × 48 in. × 15 in., average inflated dimensions
B × L
38 in. × 51.5 in. , deflated dimensions
Gasvolumen
280 L
Öffnungsdurchm.
22.5 in. , 4 ports
Allgemeine Beschreibung
Für den Laborgebrauch: Der AtmosBag-Handschuhsack ist ein flexibler, aufblasbarer Polyethylenbeutel mit integrierten Handschuhen, mit dem Sie in einer völlig isolierten und kontrollierten Umgebung arbeiten können. Er ist eine preiswerte, tragbare Alternative zum Handschuhkasten und eignet sich für verschiedenste Aufgaben und Materialien.
Für Feldproben: Der AtmosBag kann über Dosen und Fässer gezogen werden, um diese mit Inertgas zu überlagern, damit während der Probenahme Dämpfe und Staub isoliert werden. Verringert die Exposition des Arbeiters und bewahrt die Integrität des bemusterten Bulkmaterials. Der AtmosBag dient als tragbares Labor zur Ausführung von Tests, Tatortuntersuchungen und anderen Anwendungen, bei denen eine sauberer und isolierter Bereich benötigt wird.
AtmosBag mit Klebebandverschluss: Die Öffnung des AtmosBags ist zwecks gasdichter Versiegelung zugeklebt und umgefaltet. Jeder AtmosBag ist mit einem ablösbaren Klebebandstreifen versehen.
AtmosBag mit Zipper-Verschluss: Die Öffnung des AtmosBags ist zwecks gasdichter Versiegelung mit einem Zipper-Verschluss abgedichtet. Aufgrund der Breite des Zipper-Verschlusses ist die Öffnung geringfügig schmaler als die Breite des Beutels. Ausgezeichnet für Anwendungen, die einen wiederholten Zugriff auf den Beutelinhalt erfordern und für die Notfallisolierung.
Spezifikationen:
  • Aus robustem Polyethylen mit 0,003-Zoll-Stärke, das für gute Klarheit poliert wurde, hergestellt
  • Hitzeversiegelte Nähte für Festigkeit und für Leckagefreiheit aufblasgeprüft
  • Eingänge für Laborgas, Vakuum und elektrische Leitungen werden bereitgestellt
  • AtmosBag ist nicht feuerfest oder für einen langzeitigen Kontakt mit Lösungsmitteln, Dämpfen oder Chemikalien vorgesehen
  • Kann in einer Argon-Umgebung verwendet werden
  • Four ports on eachbag. Two on each side of the bag.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sarah E Rothenberg et al.
Environmental research, 172, 700-712 (2019-03-25)
Gut microorganisms contribute to the metabolism of environmental toxicants, including methylmercury (MeHg). Our main objective was to investigate whether associations between biomarkers for prenatal MeHg exposure and maternal gut microbiota differed between early and late gestation. Maternal blood and stool
Craig W Powers et al.
Frontiers in microbiology, 9, 1668-1668 (2018-08-31)
Biological aerosols (bioaerosols) are ubiquitous in terrestrial and aquatic environments and may influence cloud formation and precipitation processes. Little is known about the aerosolization and transport of bioaerosols from aquatic environments. We designed and deployed a bioaerosol-sampling system onboard an
Angel Mojarro et al.
Astrobiology, 17(8), 747-760 (2017-07-14)
Biological informational polymers such as nucleic acids have the potential to provide unambiguous evidence of life beyond Earth. To this end, we are developing an automated in situ life-detection instrument that integrates nucleic acid extraction and nanopore sequencing: the Search
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Are there instructions available for this product?
    Are there instructions available for this product?
    1 answer
    1. Please refer to the user guide found in the "More Documents" section under Documentation on this page.
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/z530212#product-documentation
      Helpful?
  2. I would like to know what kind of port/how do you introduce nitrogen or a continuous flow of inert gas in the chamber. I see ports but how do you connect to a gas tank?
    1 answer
    1. The inlets located on each side of the Atmosbag are used to connect purge gas, vacuum, and power lines. PE connectors are available for making gas and vacuum connections with flexible tubing. A 3-way stopcock may be installed at the bag inlet to control both vacuum and purge gas from a single point. An oil bubbler may be installed at an inlet for continuous purge operation.
      See below for details.
      Installing tubing connectors for Zipper-lock AtmosBags:
      a. Snip the end of the bag inlet with scissors to make a very small opening.
      b. Separate two-piece tubing connector. Position one end inside of the bag inlet and the other outside of the bag inlet.
      c. Push connector pieces together firmly.
      d. Connect AtmosBag to purge gas source and to aspirator or house vacuum with 1 in. i.d. flexible tubing.
      For additional support please navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, and click on "Product Technical Inquiries" under the Products Section with all the required information so that a member of the Technical Service team can reach out to assist further. Thank you.
      Helpful?
  3. I would like to know how to manipulate the atmosphere within the bag (anoxic conditions). Is there any manual or SOP? Thank you, Barbara
    1 answer
    1. Anaerobic chamber - A continuous purge of dry inert gas prevents any traces of moisture or oxygen diffusion into AtmosBag.
      Purge Gas Requirements Inert gas applications: 99.99+% pure nitrogen is an acceptable inert atmosphere for many applications. For more rigorous requirements, use a higher purity grade of nitrogen such as extra dry, prepurified, ultra high purity, or oxygen free. The inert gas can be also be passed through a Drierite gas-drying unit to remove trace amounts of water. Other gas applications: Dust-free filtered air, helium, oxygen, moisturized nitrogen, ordinary air, and carbon dioxide are examples of gases that may be used inside AtmosBag to suit particular experimental requirements.
      Inflation pressure: Do not over inflate AtmosBag with gas as this will make insertion of hands into gloves difficult. TIP: Inflate AtmosBag like a very soft pillow. Alternatively, a continuous gas purge may be employed by connecting AtmosBag to an oil bubbler as a pressure-relief device that maintains a constant pressure inside bag.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
    • Review 1
    • Votes 0
    2 out of 5 stars.
    Very awkward and expensive
    Very awkward and expensive. Essentially an exceptionally expensive plastic bag. As you might expect, every time you move your hands the bag changes shape as it has no internal support.
    Helpful?
    1. Response from MilliporeSigma:
      Thank you for reaching out and sharing your review with us. The AtmosBag products are an economical alternative to classical rigid glove boxes. The opening (zipper or tape) is large enough to insert various equipement used in controlled atmosphere environments. It can also accomodate a rigid base of offer a more stable working platform. We would encourage you to contact our Technical Service team for assistance in the usage of the AtmosBag products by visiting https://www.sigmaaldrich.com/support/customer-support and submitting and Product Inquiry. Alternatively, we also offer a selection of rigid, more permanant glove box options.