Merck
CLS430791
Corning® 15-ml-Zentrifugenröhrchen
15 mL centrifuge tubes, polypropylene, conical bottom w/ CentriStar cap, sterile, natural, 500/cs
Synonym(e):
15 ml centrifuge tubes, centrifuge tubes, polypropylene centrifuge tubes
About This Item
UNSPSC-Code:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.11
Materialien
cap (CentriStar)
conical bottom tube
polypropylene
Agentur
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
suitable for FDA C-010.02
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
RCF 12500 × g
disposable
graduations 1.5 ‑ 14.5 mL
self-standing: no
Verpackung
bag of 50
case of 500
Hersteller/Markenname
Corning 430791
Parameter
12500 × g max. RCF
AD × L
17.5 mm × 118.5 mm
Kappendurchm.
22.6 mm
22.9 mm , approx.
Kapazität
15 mL
Farbe
clear
natural
Fitting
cap (CentriStar)
Allgemeine Beschreibung
Corning® 15 ml Einwegzentrifugenröhrchen sind als klare Polyethylenterephthalat(PET)-Röhrchen mit einer herkömmlichen Kappe mit Stopfdichtung oder als Polypropylen(PP)-Röhrchen mit entweder Kappen mit Stopfdichtung oder den neuen CentriStar-Kappen erhältlich.
Die CentriStar-Kappe weist einen leicht zu öffnenden und verschließenden Deckel auf und bietet dank ihrem Design mit breiteren Rändeln und abgerundeter Kante eine hohe Ergonomie. Alle Röhrchen sind in einer Vielzahl an Verpackungsoptionen erhältlich.
  • Steril, zertifiziert pyrogenfrei und frei von DNase/RNase
  • Schwarz gedruckte Skaleneinteilung und ein großer, weißer Markierungspunkt
  • Maximale RZB für PET-Röhrchen beträgt 3.600 × g
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
CentriStar is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
FAS, auch „Forever Chemicals“ (oder ewige Chemikalien) genannt, verbleiben in der Umwelt und stellen ein Gesundheitsrisiko dar. Entdecken Sie unsere Tools für die Umweltüberwachung zur Quantifizierung von PFAS, die Forscher, Aufsichtsbehörden und Labore bei der Prüfung auf PFAS unterstützen.