SBR00067
Rifampicin Water Soluble
solubility: 50 mg/mL in water, freely soluble
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Spezifische Aktivität
(Antibacterial)
Löslichkeit
water: freely soluble 50 mg/mL
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
viruses
Wirkungsweise
protein synthesis | interferes
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Mode of Action: Inhibits initiation of RNA synthesis by binding to β-subunit of RNA polymerase. Inhibits the assembly of DNA and protein into mature virus particles.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable