SAB5702324
Anti-GRM5 Antibody, clone 4I1G3, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
GPRC1E, MGLUR5, PPP1R86, mGlu5
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
4I1G3, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
150 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse
Konzentration
0.60 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
PKEIQLPTTMTTFAEIQPLPAIEVTGGAQPAAGAQAAGDAARESPAAGPEAAAAKPDLEELVALTPPSPFRDSVDSGSTTPNSPVSESALCIPSSPKYDTL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GRM5(2915)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1