Merck
SAB5701673
Sigma-Aldrich
Anti-HSP20/HSPB6 antibody produced in rabbit
Größe auswählen
100 μL
CHF 366.00
CHF 366.00
Voraussichtliches Versanddatum06. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
CHF 366.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.43
CHF 366.00
Voraussichtliches Versanddatum06. April 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Konzentration
0.34 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HSPB6(126393)
Allgemeine Beschreibung
This locus encodes a heat shock protein. The encoded protein likely plays a role in smooth muscle relaxation. [provided by RefSeq, Jan 2012]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human HSP20/HSPB6
Physikalische Form
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)