Merck
SAB5700954
Sigma-Aldrich
Anti-ANGPT2 antibody produced in rabbit
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Konzentration
0.4 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ANGPT2(285)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene is an antagonist of angiopoietin 1 (ANGPT1) and endothelial TEK tyrosine kinase (TIE-2, TEK). The encoded protein disrupts the vascular remodeling ability of ANGPT1 and may induce endothelial cell apoptosis. Three transcript variants encoding three different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human ANGPT2
Physikalische Form
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)