SAB5700835
Anti-α-Smooth Muscle Actin (ACTA2) Antibody,
rabbit polyclonal
Synonym(e):
AAT6, ACTA2, ACTSA, MYMY5, actin
Größe auswählen
CHF 365.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 365.00
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Anti-alpha smooth muscle actin antibody produced in rabbit,
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
42
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Konzentration
1.4 mg/ml
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ACTA2(59)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)