137273
MOPS
EMPROVE® EVOLVE
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
3-Morpholino-propansulfonsäure, 4-Morpholin-propansulfonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPROVE® EVOLVE
Assay
99.5%
Form
powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
pH-Wert
2.5-4 (1 M in water)
Nützlicher pH-Bereich
6.5-7.9
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
pKa
7.2
λ
1 M in water
Eignung
suitable for manufacturing use
Fremdaktivität
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
InChIKey
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Verpackung
1 kg in poly bottle
10, 25 kg in poly drum
Rechtliche Hinweise
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup