Merck
SAB56000291
Sigma-Aldrich
Anti-p40 (deltaNp63) Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM392, affinity purified immunoglobulin
Synonym(e):
Tumor protein 63, p40
Größe auswählen
100 μL
CHF 377.00
CHF 377.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
CHF 377.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 377.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RM392, monoclonal
recombinant monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
Isotyp
IgG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TP63(8626)
Spezifität
This antibody reacts to human p40 (ΔNp63).
Immunogen
A peptide corresponding to the N-terminus of human p40 (ΔNp63).
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)