The Anti-p16INK4a Rabbit Monoclonal Antibody, Clone RM267, SKU SAB5600077, is not reactive with the mouse. The concentration of the antibody is 1 mg/mL.
SAB5600077
Anti-p16ink4a (CDKN2A) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM267, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Cyclin-dependent kinase inhibitor 2A
Größe auswählen
CHF 362.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 362.00
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RM267, monoclonal
recombinant monoclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunoblotting: 1:500-1:1000
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CDKN2A(1029)
Spezifität
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
-
What is the concentration of the Anti-p16INK4a Rabbit Monoclonal Antibody, Clone RM267, SKU SAB5600077, and its reactivity with the mouse?