SAB4701104
Monoclonal Anti-CD209-APC antibody produced in mouse
clone UW60.1
Synonym(e):
CDSIGN, CLEC4L, DC-SIGN1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
Allophycocyanin conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
UW60.1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Methode(n)
flow cytometry: 10 μL
Isotyp
IgG2a
Hinterlegungsnummer
NM_021155
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD209(30835)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable