Wichtige Dokumente
385911
Sigma-Aldrich
Hyaluronsäure-bindendes Protein, Rindernasenknorpel, biotinyliert
Synonym(e):
Bindungsprotein für Hyaluronsäure, Biotinyliertes Hyaluronsäure-Protein, Rinder-Nasenknorpelprotein
Größe auswählen
50 μG
CHF 365.00
CHF 365.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
CHF 365.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.21
CHF 365.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
bovine (nasal cartilage)
Qualitätsniveau
Form
lyophilized
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Affinitätsgereinigt. Bindet spezifisch und stark an Hyaluronsäure (≥ 2000 MW). Zusammengesetzt aus zwei bindenden Polypeptiden, die von den N-Termini der Hyaluronsäure-bindenden Proteoglykan- und Vernetzungsproteine abgeleitet sind Verwendbar in der ELISA und Histochemie.
Affinitätsgereinigt. Bindet spezifisch und stark an Hyaluronsäure (≥2000 MW). Zusammengesetzt aus zwei bindenden Polypeptiden, die von den N-Termini der Hyaluronsäure-bindenden Proteoglykan- und Vernetzungsproteine abgeleitet sind Verwendbar in der ELISA und Histochemie.
MW 70.000–80.000 und 40.000–45.000.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
Lyophilisiert aus 0,1 M Natriumbicarbonatlösung, pH 8,3.
Rekonstituierung
Mit 100 µL destilliertem H₂O rekonstituieren.
Nach der Rekonstituierung in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Tammi, R., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 28878.
Kohda, D., et al. 1996. Cell 86, 767.
Heinegard, D., und Hascall, V.C. 1974. J. Biol. Chem. 249, 4250.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
James E Parkinson et al.
Immunology and cell biology, 99(6), 640-655 (2021-02-16)
Allergic airway inflammation is heterogeneous with variability in immune phenotypes observed across asthmatic patients. Inflammation has been thought to directly contribute to airway remodeling in asthma, but clinical data suggest that neutralizing type 2 cytokines does not necessarily alter disease
Odise Cenaj et al.
Communications biology, 4(1), 436-436 (2021-04-02)
Bodies have continuous reticular networks, comprising collagens, elastin, glycosaminoglycans, and other extracellular matrix components, through all tissues and organs. Fibrous coverings of nerves and blood vessels create structural continuity beyond organ boundaries. We recently validated fluid flow through human fibrous
Kazadi Nadine Mutoji et al.
BMC immunology, 22(1), 52-52 (2021-08-06)
Current research suggests that the glial scar surrounding penetrating brain injuries is instrumental in preserving the surrounding uninjured tissue by limiting the inflammatory response to the injury site. We recently showed that tumor necrosis factor (TNF)-stimulated gene-6 (TSG-6), a well-established
Lilong Guo et al.
Journal of cardiovascular development and disease, 7(3) (2020-08-23)
β-catenin has been widely studied in many animal and organ systems across evolution, and gain or loss of function has been linked to a number of human diseases. Yet fundamental knowledge regarding its protein expression and localization remains poorly described.
Lisa DiNatale et al.
Frontiers in medicine, 8, 724344-724344 (2021-10-05)
Topical antiaging products are often a first-line intervention to counter visible signs of facial photoaging, aiming for sustained cosmetic improvement. However, prolonged application of a single active topical compound was observed clinically to lead to a plateau effect in improving
Artikel
Explore the role of hyaluronan, hyaluronic acid structure, hyaluronan synthesis & degradation, and more. Find GAGs, hydrogels, and scaffold kits.