Wichtige Dokumente
SAB4600049
Monoclonal Anti-Biotin IgG, CF™ 488A antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone 3D6.6, purified immunoglobulin
Größe auswählen
CHF 92.70
Größe auswählen
About This Item
CHF 92.70
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
CF™ 488A conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3D6.6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Konzentration
~2 mg/mL
Methode(n)
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
Fluoreszenz
λex 490 nm; λem 515 nm
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)