Fortfahren mit
A0293
Anti-Human-IgG (Fab-spezifisch)−Peroxidase in Ziege hergestellte Antikörper
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti Human Fab Antibody, Anti Human Fab Antibody - Anti-Human IgG (Fab specific)-Peroxidase antibody produced in goat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 269.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
MDL number:
Conjugate:
peroxidase conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
DB, ELISA (d), IHC (p), WB CL
Citations:
85
CHF 269.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
direct ELISA: 1:40,000, dot blot: 1:100,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200, western blot (chemiluminescent): 1:100,000
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Menschliche IgG sind Glykoprotein-Antikörper, die zwei gleichwertige leichte Ketten und zwei identische schwere Ketten enthalten. IgG weisen vier unterschiedliche Isoformen auf, von IgG1 bis IgG4. Diese Antikörper regulieren die Immunreaktionen auf Allergien und pathogene Infektionen. IgGs werden auch mit Komplementfixierung und Autoimmunstörungen in Zusammenhang gebracht.
Der Antikörper wird durch immunspezifische Aufreinigung von Anti-Human-IgG-Antiserum isoliert, um praktisch alle Ziegen-Serumproteine zu entfernen, einschließlich der Immunglobuline, die sich nicht spezifisch an das Fab-Fragment von menschlichem IgG binden. Anti-Human-IgG ist an Peroxidase konjugiert und wird weiter aufgereinigt, um nicht konjugiertes Material zu entfernen.
Immunogen
Fab-Fragment von Human-IgG
Application
Der Anti-Human-IgG-Peroxidase-Antikörper (Fab-spezifisch) der Ziege kann für direkten ELISA (1:40.000), im Dot Blot und in der Immunhistochemie (formalinfixierte, in Paraffin eingebettete Gewebeschnitte, 1:200) eingesetzt werden.
Der Anti-Human-IgG-Peroxidase-Antikörper (Fab-spezifisch) der Ziege wird wie folgt eingesetzt:
  • Western Blot
  • Direkter Enzym-Immunoassay (ELISA) in einer Verdünnung von 1:40.000 für Analysen von Hefekulturen, die genetisch verändert wurden, um rekombinante Fab-Fragmente zu erzeugen.
  • Immunhistochemie
  • Dot Blot
  • Immunhistochemie (formalinfixierte, in Paraffin eingebettete Gewebeschnitte, 1:200)
Der Anti-Human-IgG-Antikörper wurde in einer Verdünnung von 1:10.000 in PBS für 1 Stunde bei Raumtemperatur inkubiert. Die Bindung in ELISA-Assays wurde mit einer o-Phenylendiamin-Substratlösung (Sigma) nachgewiesen.
Physical form
Lösung in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH-Wert 7,4, MIT-Gehalt 0,05 %
Preparation Note
Hergestellt mittels der zweistufigen Glutaraldehyd-Methode, die von Avrameas, S., et al., Scand. J. Immunol., 8, Suppl. 7, 7 (1978), beschrieben wurde.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A0170A8419A6029
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
affinity isolated antibody
technique(s)
direct ELISA: 1:40,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200, dot blot: 1:100,000, western blot (chemiluminescent): 1:100,000
technique(s)
direct ELISA: 1:60,000, dot blot: 1:100,000 (chemiluminescent), immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200
technique(s)
direct ELISA: 1:40,000, dot blot: 1:100,000 (chemiluminescent), immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100
technique(s)
direct ELISA: 1:10,000
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
-
species reactivity
human
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Hola, Se puede usar este anticuerpo para IHC en tejido congelado?
    1 answer
    1. This antibody has not been validated for use in immunohistochemistry on frozen tissue.