Wichtige Dokumente
SAB4200680
Anti-Biotin antibody, Mouse monoclonal
clone BN-34, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Bios II, Vitamin B7
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
BN-34, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
canine, human, bovine, rat, mouse
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: 0.15-0.3 μg/mL
western blot: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)