SAB4300872
Anti-Histone H4K20me2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
FO108, H4, H4/n, H4F2, H4FN
Größe auswählen
CHF 250.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 250.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
11 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Konzentration
1.0 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
western blot: 1:500-1:2000 (Cell Lysate)
Isotyp
IgG
Hinterlegungsnummer
NP_003539.1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
dimethylation (Lys20)
Angaben zum Gen
human ... HIST2H4A(8370)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)