SAB2702306
Monoclonal Anti-Histone H4K20me2 (dimethyl Lys20) antibody produced in mouse
clone GT1851, affinity isolated antibody
Synonym(e):
H4FA
Größe auswählen
CHF 424.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 424.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
GT1851, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
11kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1mg/mL
Methode(n)
ChIP: suitable
dot blot: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1:1,000-1:10,000
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
dimethylation (Lys20)
Angaben zum Gen
human ... HIST1H4A(8359)
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Sonstige Hinweise
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)