Wichtige Dokumente
SAB4200025
Anti-VPS4 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Vacuolar protein sorting 4
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~50 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg using lysates of human HeLa cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of mouse 3T3 or rat NRK cells
UniProt-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
research pathology
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... VPS4A(27183)
mouse ... Vps4a(116733)
rat ... Vps4a(246772)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
- immunoprecipitation
- immunofluorescence Confocal Microscopy
- immunohistochemistry
- western blotting
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)