SAB2700021
Anti-Capsid Protein antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Capsid, Dengue virus 2 Capsid protein
Größe auswählen
CHF 337.00
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 337.00
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
Dengue virus
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: 500-3000
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Immunogen
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)