SAB2500450
Anti-GAPDH Antibody
goat polyclonal
Synonym(e):
G3PD, GAPD, Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, HEL-S-162eP, HGNC:4141, MGC88685, aging-associated gene 9 protein, epididymis secretory sperm binding protein Li 162eP, peptidyl-cysteine S-nitrosylase GAPDH
Größe auswählen
CHF 512.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 512.00
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Anti-GAPDH, C-Terminal antibody produced in goat, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
canine, pig
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GAPDH(2597)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Western Blot 0.01-0.5ug/uL
Immunohistochemistry 5 ug/mL
Immunofluorescence 5 ug/mL
Optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.
Anti-GAPDH, C-Terminal antibody produced in goat has been used in single cell western blot analysis.[1]
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)