PLA0302
Anti-GAPDH Antibody
goat polyclonal
Synonym(e):
G3PD, GAPD, GAPDH, HEL-S-162eP, aging-associated gene 9 protein, epididymis secretory sperm binding protein Li 162eP, peptidyl-cysteine S-nitrosylase GAPDH
Größe auswählen
CHF 442.00
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 442.00
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Goat anti-GAPDH Antibody, Affinity Purified, Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Qualität
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Speziesreaktivität
human, mouse
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:500-1:2,000
western blot: 1:500- 1:2,500
Hinterlegungsnummer
NP_002037.2
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
goat ... GAPDH(2597)
Immunogen
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)