SAB1404966
Monoclonal Anti-DMN, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 4G5, ascites fluid
Synonym(e):
DMN, KIAA0353, SYN
Größe auswählen
CHF 474.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 474.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4G5, monoclonal
Mol-Gew.
antigen ~37.11 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SYNM(23336)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
VSNVEAIRSRTQEAGALGVSDRGSWRDADSRNDQAVGVSFKASAGEGDQAHREQGKEQAMFDKKVQLQRMVDQRSVISDEKKVALLYLDNEEEENDGHWF
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)