MRCPRT010
Microcon® Zentrifugenfilter
NMWCO 10 kDa, Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding), sample volume 0.5 mL
Synonym(e):
Centrifuge concentrator
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding)
polyacetal base (membrane support)
polycarbonate device top
polypropylene tube (for filtrate/concentrate)
silicone O-ring (medical-grade)
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
holdup volume> 10 μL
Hersteller/Markenname
Microcon®
Parameter
0.5 mL sample volume
Methode(n)
DNA purification: suitable
RNA purification: suitable
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Länge
4.50 cm (1.8 in.)
Durchmesser
12.3 mm
Filtrationsfläche
0.32 cm2
Porengröße
10 kDa NMWCO
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
•Typische Rückgewinnungsraten von über 95 %, selbst bei verdünnten Lösungen
•Maximale Rückgewinnung durch umgekehrte Zentrifugation, selbst bei den kleinsten Proben
•Praktische Aufbewahrung des Filtrats oder der konzentrierten Probe in Standard-Mikrozentrifugenröhrchen
•Konzentrierungsfaktoren bis zu 100X
Merkmale:
•Hohe Rückgewinnungsraten bei kleinen Probenvolumina durch umgekehrte Zentrifugation (Konzentrierungsfaktor weniger als 20X)
•Geringbindende Ultracel Membran
•Schnelle Verarbeitung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Verlinkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Microcon® Centrifugal Filters simply and efficiently concentrate and desalt solutions of DNA, RNA, protein or other macromolecules, using any centrifuge that can accept 1.5 mL tubes.