S9415
Streptavidin−Maleimide from Streptomyces avidinii
Synonym(e):
Streptavidin Conjugate
About This Item
Empfohlene Produkte
Kennzeichnungsgrad
4-10 mol maleimide per mol Streptavidin
Qualitätsniveau
Eignung
suitable for direct conjugation to compounds containing free sulfhydryl groups
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)