S9076
Superoxide Dismutase I human
recombinant, expressed in E. coli
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥95% (SDS-PAGE and HPLC)
Form
lyophilized powder
Mol-Gew.
31 kDa
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Farbe
white
Anwendung(en)
detection
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... SOD1(6647)
Allgemeine Beschreibung
Cu/Zn superoxide dismutase (SOD1) is an intracellular antioxidant enzyme. A mature, functional human SOD1 is a relatively small (32 kDa) homodimeric metalloprotein.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Eigenschaften
Rekonstituierung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable