Fortfahren mit
S8010
(±)-Sulpirid
D2 dopamine antagonist, powder
Synonym(e):
(±)-5-(Aminosulfonyl)-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-2-methoxybenzamide, (±)-N-1-(Ethylpyrrolidin-2-ylmethyl)-2-methoxy-5-sulfamoylbenzamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 116.00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 374.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H23N3O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
341.43
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
239-753-7
MDL number:
Form:
powder
CHF 116.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
(±)-Sulpirid,
form
powder
Quality Segment
color
white
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 8.0 mg/mL, 0.1 M HCl: soluble, H2O: slightly soluble, ethanol: soluble
originator
Sanofi Aventis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN1CCCC1CNC(=O)c2cc(ccc2OC)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C15H23N3O4S/c1-3-18-8-4-5-11(18)10-17-15(19)13-9-12(23(16,20)21)6-7-14(13)22-2/h6-7,9,11H,3-5,8,10H2,1-2H3,(H,17,19)(H2,16,20,21)
InChI key
BGRJTUBHPOOWDU-UHFFFAOYSA-N
Application
(±)-Sulpiride was used to study the effect of dopamine D2 receptor signaling on calcium channels in rat pituitary melanotropic cells.47
Biochem/physiol Actions
(±)-Sulpiride is a D2 dopamine antagonist and an effective treatment for schizophrenia when used in combination with clozapine, a relatively weak D2-dopaminergic antagonist. It is an antipsychotic agent and also exhibits neuroleptic properties but poorly penetrates the central nervous system.45,46
Features and Benefits
This compound was developed by Sanofi Aventis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Preparation Note
Solutions may be stored for several days at 4 °C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2741S7771A2729
description
-
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (titration)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 8.0 mg/mL, H2O: slightly soluble, ethanol: soluble, 0.1 M HCl: soluble
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white
color
white to beige
color
-
color
white
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760), CA4(762), CA5A(763), CA5B(11238), CA9(768), DRD2(1813)
Gene Information
-
Gene Information
human ... DRD2(1813), DRD3(1814)
rat ... Adra1a(29412), Drd2(24318), Drd3(29238), Htr1a(24473), Htr2a(29595)
Gene Information
human ... HTR1A(3350), HTR1B(3351), HTR1D(3352), HTR1E(3354), HTR1F(3355), HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358), HTR3A(3359), HTR3B(9177), HTR3C(170572), HTR3D(200909), HTR3E(285242), HTR4(3360), HTR5A(3361), HTR6(3362), HTR7(3363)
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)