Merck
S5768
Sigma-Aldrich
Monoklonaler Anti-Synaptophysin-Antikörper in Maus hergestellte Antikörper
clone SVP-38, ascites fluid
Synonym(e):
Synaptophysin Antibody, Synaptophysin Antibody - Monoclonal Anti-Synaptophysin antibody produced in mouse
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
SVP-38, monoclonal
Mol-Gew.
antigen 38 kDa
Enthält
15 mM sodium azide
Speziesreaktivität
pig, rat, human, guinea pig
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): 1:200 using rat cerebellum
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SYP(6855)
rat ... Syp(24804)
Allgemeine Beschreibung
Synaptophysin (SYP) ist ein membranintegriertes Glykoprotein mit einem Gewicht von 38.000 Da und vier membranüberspannenden Domänen. Synaptophysin ist in Neuronen, neuromuskulären Endplatten, Paraganliomzellen, Hypophysen, Pankreas-Inselzellen und Nebennierenzellen lokalisiert. Das SYP Gen ist auf dem menschlichen Chromosom Xp11.23 lokalisiert. Der monoklonale Anti-Synaptophysin-Antikörper (Maus IgG1 Isotyp) ist aus dem Hybridom abgeleitet, das durch Fusion von Maus-Myelomzellen und Splenozyten einer immunisierten Maus hergestellt wird.
Spezifität
Markiert Synaptophysin in Neuronen, neuromuskulären Endplatten, gutartigen und malignen Neuraltumoren, Paragangliomzellen, Hypophysen, Pankreas-Inselzellen und Nebennierenzellen.
Immunogen
Retina-Synaptosome der Ratte.
Anwendung
Der monoklonale Anti-Synaptophysin-Antikörper wird in der Western-Blot-Analyse eingesetzt.
Biochem./physiol. Wirkung
Synaptophysin ist an der calciumabhängigen Exozytose beteiligt. Der Antikörper weist Synaptophysin in vielen Typen von gutartigen und malignen neuroendokrinen Neoplasmen in Neuronen und Epithel nach. Es wird weitläufig als potenzieller Marker zur Untersuchung der Zirkulation von Synapsen im Gehirn und zur Entdeckung der grundlegenden Eigenschaften des Lebenszyklus von synaptischen Vesikeln (SV) eingesetzt.
Physikalische Form
Der monoklonale Anti-Synaptophysin-Antikörper wird als Aszitesflüssigkeit mit 0,1 % Natriumazid geliefert.
Lagerung und Haltbarkeit
Für regelmäßige Verwendung bei 2–8 °C bis zu 1 Monat aufbewahren. Zur langfristigen Aufbewahrung kann die Lösung in Arbeitsaliquoten eingefroren werden. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen wird nicht empfohlen. Eine Aufbewahrung in „frostfreien“ Gefrierschränken wird nicht empfohlen. Falls nach längerer Lagerung eine leichte Trübung eingetreten ist, die Lösung vor dem Gebrauch durch Zentrifugieren klären.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Construction of two YAC contigs in human Xp11. 23?p11. 22, one encompassing the loci OATL1, GATA, TFE3, and SYP, the other linking DXS255 to DXS146.
Fisher SE, et al.
Genomics, 29(2), 496-502 (1995)
BDNF-induced synaptic delivery of AMPAR subunits is differentially dependent on NMDA receptors and requires ERK.
Li W and Keifer J
Neurobiology of Learning and Memory, 91(3), 243-249 (2009)
The distribution of synapsin I and synaptophysin in hippocampal neurons developing in culture.
Fletcher TL, et al.
The Journal of Neuroscience, 11(6), 1617-1626 (1991)
CD200 fusion protein decreases microglial activation in the hippocampus of aged rats.
Cox FF, et al.
Brain, behavior, and immunity, 26(5), 789-796 (2012)
Synaptophysin: a marker protein for neuroendocrine cells and neoplasms.
Wiedenmann B, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 83(10), 3500-3504 (1986)