Dokumente
S1-M
Sigma-Aldrich
Humanserum, normal
Synonym(e):
Normal Human Serum
About This Item
UNSPSC-Code:
41105901
eCl@ss:
26020100
NACRES:
NA.71
Biologische Quelle
human
Antikörperform
serum
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
blocking: suitable (interfering antibodies)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Normales Humanserum von gesunden normalen Menschen, das nach der Gerinnung vom Blutkuchen abgenommen wurde. Jede gespendete Einheit wurde auf HIV 1 und 2, HIV-Ag, HCV, HBsAg und RPR mit von der FDA zugelassenen Verfahren getestet und für negativ befunden.
Anwendung
Normal Human Serum has been used as a reference or control in degradation assays involving DNase I and MNase treatments, providing a comparison for assessing the impact of these enzymes on the DHM structures.
Physikalische Form
Nicht sterile Flüssigkeit. Frei von Konservierungsstoffen.
Gefiltert durch einen 0,2μ-Absolut-Membranfilter vor der Abfüllung.
Lagerung und Haltbarkeit
Gefroren bei -20 °C bis zu 12 Monate aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) erfordert eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes. Durch Bestellen dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie die entsprechende Einfuhrgenehmigung erhalten haben.
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Midori L Wasielewski et al.
International journal of molecular sciences, 24(4) (2023-02-26)
This study analyzed the nuclease- and serum-driven degradation of millimeter-scale, circular DNA-histone mesostructures (DHMs). DHMs are bioengineered chromatin meshes of defined DNA and histone compositions designed as minimal mimetics of physiological extracellular chromatin structures, such as neutrophil extracellular traps (NETs).