Merck
S5545
Sigma-Aldrich
Anti-Serotonin in Kaninchen hergestellte Antikörper
whole antiserum
Synonym(e):
Anti-Serotonin, Anti-Serotonin (Kaninchen), Serotonin-Nachweisantikörper
Größe auswählen
25 μL
CHF 216.00
100 μL
CHF 436.00
0.2 ML
CHF 570.00
CHF 216.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 μL
CHF 216.00
100 μL
CHF 436.00
0.2 ML
CHF 570.00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 216.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
whole antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Enthält
15 mM sodium azide
Speziesreaktivität
rat, human
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:8,000 using sections of normal human appendix or serotonin-containing carcinoid tumors
immunohistochemistry (frozen sections): 1:5,000 using perfusion-fixed (4% paraformaldehyde), frozen sections of rat brain.
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HTR1A(3350)
Allgemeine Beschreibung
Serotonin/5-HT (5-Hydroxytryptamin) ist ein Neurotransmitter, der im Gehirn vorkommt. Anti-Serotonin färbt enterochromaffine Zellen in Formalin-fixierten, Paraffin-eingebetteten Schnitten von normalem humanem Blinddarm und serotoninhaltigen Krebstumoren spezifisch. Im zentralen Nervensystem (ZNS) reagiert das Antiserum mit serotoninhaltigen Fasern in perfusionsfixierten, freischwebenden Rattenhirnschnitten.
Spezifität
Der Antikörper reagiert mit serotoninhaltigen Fasern in mit Paraformaldehyd perfusionsfixierten, gefrorenen Rattenhirnschnitten. Das Produkt färbt Enterochromaffinzellen in Formalin-fixierten, Paraffin-eingebetteten Schnitten von normalem humanem Blinddarm und serotoninhaltigen Krebstumoren spezifisch.
Immunogen
Mit Formaldehyd an BSA konjugierter Serotonin-Kreatininsulfat-Komplex.
Anwendung
Der Anti-Serotonin-Antikörper wird in der Immunzytochemie eingesetzt.
Biochem./physiol. Wirkung
Serotonin/5-HT, das Mittelhirn-Raphe-System, steuert Stimmung, Emotionen, Wahrnehmung und Motorfunktionen, circadiane und neuroendokrine Rhythmen wie Lebensmittelaufnahme, Schlaf und Fortpflanzungsaktivität. Es ist an der natürlichen belohnungsassoziierten Physiologie und dem belohnungsassoziierten Verhalten, von der Nahrungsaufnahme bis zur sexuellen Aktivität, beteiligt.
Physikalische Form
Wird als Flüssigkeit mit 15 mM Natriumazid als Konservierungsmittel geliefert.
Lagerung und Haltbarkeit
Für regelmäßige Verwendung maximal einen Monat bei 2–8 °C aufbewahren. Zur Langzeitlagerung in Arbeitsaliquoten einfrieren. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen oder die Aufbewahrung in „frostfreien“ Gefrierschränken wird nicht empfohlen. Falls nach längerer Lagerung eine leichte Trübung eingetreten ist, die Lösung vor dem Gebrauch durch Zentrifugieren klären.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Characterization of efferent projections of chemosensitive neurons in the caudal parapyramidal area of the rat brain
Ribas-Salgueiro JL, et al.
Brain Research Bulletin, 66(3), 235-248 (2005)
Martin Fritsch et al.
Frontiers in zoology, 10(1), 35-35 (2013-06-20)
One of the most interesting riddles within crustaceans is the origin of Cladocera (water fleas). Cladocerans are morphologically diverse and in terms of size and body segmentation differ considerably from other branchiopod taxa (Anostraca, Notostraca, Laevicaudata, Spinicaudata and Cyclestherida). In
Allelic Variation of Human Serotonin Transporter Gene Expression
Armin H, et al.
Journal of Neurochemistry, 66(6), 2621-2624 (1996)
An-Lun Chin et al.
The Journal of comparative neurology, 522(17), 3795-3816 (2014-05-02)
Local neurons in the vertebrate retina are instrumental in transforming visual inputs to extract contrast, motion, and color information and in shaping bipolar-to-ganglion cell transmission to the brain. In Drosophila, UV vision is represented by R7 inner photoreceptor neurons that
Central serotonin depletion affects rat brain areas differently: a qualitative and quantitative comparison between different treatment schemes.
Kornum BR, et al.
Neuroscience Letters, 392(1-2), 129-134 (2006)