This product is a rat monoclonal Antibody. An anti-rat secondary antibody would be suitable. Please see the link below to review examples of anti-rat secondary antibodies:
https://www.sigmaaldrich.com/US/en/search/anti-rat-antibody?facet=facet_product_category%3Asecondary%20antibodies&focus=products&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=anti-rat%20antibody&type=product
MAB352
Anti-Serotonin Antibody, clone YC5/45
culture supernatant, clone YC5/45, Chemicon®
Synonym(e):
5-HT
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
YC5/45, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human, rat, lizard, rabbit, pig
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
Isotyp
IgG
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HTR1A(3350)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neurotransmitter & Rezeptoren
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Brain tissue
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
-
MAB352 Is this a mouse monoclonal Ab? I see Rat in the source which is unusual for me. What secondary is ideal