Wichtige Dokumente
S3375
Sedoheptuloseanhydrid Monohydrat aus Sedum spectabile
Synonym(e):
2,7-Anhydro-β-D-altro-heptulopyranose, Sedoheptulosan
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Sedum spectabile
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D -133 to -130 °, c = 2% (w/v) in water
SMILES String
O.[H][C@]12CO[C@](CO)(O1)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C7H12O6.H2O/c8-2-7-6(11)5(10)4(9)3(13-7)1-12-7;/h3-6,8-11H,1-2H2;1H2/t3-,4-,5-,6+,7-;/m1./s1
InChIKey
TXADMKCMMLBFTL-CQJQEINESA-N
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable