303410
Natriumbutyrat
98%
Synonym(e):
Buttersäure Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
250-253 °C (lit.)
SMILES String
[Na+].CCCC([O-])=O
InChI
1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChIKey
MFBOGIVSZKQAPD-UHFFFAOYSA-M
Angaben zum Gen
mouse ... ENSMUSG00000061062(15181)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Sodium butyrate, an aliphatic sodium salt, serves as an acylating reagent for phenols.
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable