Wichtige Dokumente
PHR2693
β-Sitosterol
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
α-Dihydrofucosterol, 22,23-Dihydrostigmasterol, 24α-Ethylcholesterin, 5-Stigmasten-3β-ol
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. Y0001615
traceable to USP 1612947
Beschreibung
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-Familie
beta-sitosterol
Form
solid
Verpackung
pkg of 200 mg
mp (Schmelzpunkt)
136-140 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CC[C@H](C(C)C)CC
InChI
1S/C29H50O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h10,19-21,23-27,30H,7-9,11-18H2,1-6H3/t20-,21-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
InChIKey
KZJWDPNRJALLNS-VJSFXXLFSA-N
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)