Wichtige Dokumente
RK20407
ABScript II One Step RT-qPCR-Sonden-Kit
Synonym(e):
One Step RT-qPCR-Master-Mix, Sondenbasierte RT-qPCR
About This Item
Empfohlene Produkte
Verwendung
sufficient for 100 reactions
sufficient for 20 reactions
sufficient for 500 reactions
Leistungsmerkmale
dNTPs included
hotstart
Methode(n)
DNA amplification: suitable
PCR: suitable
RT-PCR: suitable
RT-qPCR: suitable
cDNA synthesis: suitable
qPCR: suitable
Aufnahme
purified RNA
Kompatibilität
ABI 7000
ABI 7300
ABI 7500
ABI 7700
ABI 7900
ABI StepOne
ABI StepOnePlus
ABI ViiA 7
Bio-Rad CFX384
Bio-Rad CFX96
Bio-Rad iCycler
Eppendorf® Mastercycler ep realplex2 s
Eppendorf® Mastercycler ep realplex
Qiagen Corbett Rotor-Gene 3000
Qiagen Corbett Rotor-Gene 6000
Qiagen Corbett Rotor-Gene Q
QuantStudio™
Roche LightCycler 480
Strategene Mx3000P
Strategene Mx3005P
Strategene Mx4000
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Nur für Forschungszwecke.
Anwendungshinweis
Zusätzliche erforderliche Materialien, die nicht im Lieferumfang enthalten sind:
- RNA-Matrizen, Primer und Sonden
- qPCR-Röhrchen, Platten, Siegelfolien und Aerosol-resistente Pipettenspitzen in optischer Güte
Kompatible Geräte:
*50X ROX Referenzfarbstoff I
Applied Biosystems 7000/7300/7700/7900, Applied Biosystems StepOne™/StepOnePlus™
**50X ROX Referenzfarbstoff II
Applied Biosystems 7500/ViiA™7, QuantStudio, Stratagene Echtzeit-PCR-Systeme, Rotor-gene® 3000
NO ROX Referenzfarbstoff
Bio-Rad iCyclers/ CFX96™/ CFX384™, Roche® Light Cyclers, QIAGEN/Corbett-Systeme, Eppendorf Mastercycler®.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Gebrauchsfertiges, einstufiges RT-qPCR-Sonden-Kit mit allen zur RT-qPCR benötigten Komponenten (mit Ausnahme von Primern, Sonden und RNA-Matrizen)
- Verwendet die robuste ABScript II Reverse Transkriptase (RT), die eine zuverlässige und effiziente reverse Transkription anhand verschiedenster RNA-Matrizenmengen ermöglicht
- Dieses einstufige Kit verbessert die Sensitivität und bietet einen effektiven Schutz vor Kontamination
- Flexibles Format, da das ABScript II One Step RT-qPCR Probe Kit zwei verschiedene 50x-Konzentrationen des (passiven) ROX-Referenzfarbstoffs enthält, die je nach Auflage des jeweiligen qPCR-Geräts zugegeben werden.
Komponenten
One Step Probe HS Taq
ABScript II RT Enzymgemisch
50X ROX-Farbstoff I *
50X ROX-Farbstoff II **
RNase-freies ddH2O
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
Reaktionsgröße
Reaktionsgröße basiert auf einem Reaktionsvolumen von 50 μL.
Der 2x One Step RT-qPCR-Sondenpuffer ist in folgenden Volumina erhältlich:
20RXN: 0,5 mL
100RXN: 2,5 mL
500RXN: 1,25 mL
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Verwandter Inhalt
In der RT-qPCR oder quantitativen PCR mit reverser Transkription werden die Effekte der reversen Transkription und der quantitativen PCR oder Echtzeit-PCR für die Amplifikation und den Nachweis spezifischer Ziele kombiniert. Die RT-qPCR wird in vielen Anwendungen eingesetzt, darunter die Quantifizierung der Genexpressionsniveaus, die Validierung der RNA-Interferenz (RNAi) und der Nachweis von Krankheitserregern wie Viren.
RT-qPCR detects specific targets with applications in gene expression and pathogen detection.